Learn More
Sulfato de N,N-dimetilguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10730565 10 g Frasco de plástico 10 g
10657941 50 g Frasco de plástico 50 g
10442971 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408350100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-65-2 | 0·5 H2SO4 | 272.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-65-2
Fórmula molecular 0·5 H2SO4
Peso molecular (g/mol) 272.32
Número MDL MFCD00013131
Clave InChI QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1
PubChem CID 69024
Nombre IUPAC 1,1-dimetilguanidina;ácido sulfúrico
SMILES CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylguanidine sulfate
Nombre de nota 93%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
Cantidad 10 g
Beilstein 04,II,574
Información de solubilidad Solubility in water: 490g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo