Learn More
N,N-dimetilglicina, TRC
Código de producto. 30384866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384866 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30384866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4730802.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylglycine
CAS 1118-68-9
Fórmula molecular C4H9NO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (Dimethylamino)acetic Acid, 2-(Dimethylamino)acetic Acid, 2-(N,N-Dimethylamino)acetic Acid, 46: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, DMG, N,N-Dimethylaminoacetic Acid, N-Methylsarcosine, Dimethylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CN(C)CC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633