Learn More
Éster metílico de N,N-Dimetilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362697 25 g 25 g
11352697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11897.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de N,N-Dimetilglicina se utiliza como bioquímica para la investigación proteómica. También se utiliza como intermediario químico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Es sensible al aire y presenta propiedades higroscópicas. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7148-06-3
Número MDL MFCD00059303
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylglycine methyl ester
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Fórmula molecular C8H11ClNO2
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.412
Número UN UN3272
Beilstein 1744788
Sinónimo 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Densidad 0.95
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-2-metoxifenol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 188.63
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
PubChem CID 165576
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%