Learn More
Éster metílico de N,N-Dimetilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352697 5 g 5 g
11362697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11897.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de N,N-Dimetilglicina se utiliza como bioquímica para la investigación proteómica. También se utiliza como intermediario químico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Es sensible al aire y presenta propiedades higroscópicas. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7148-06-3
Número MDL MFCD00059303
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylglycine methyl ester
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Fórmula molecular C5H11NO2
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.412
Número UN UN3272
Beilstein 1744788
Sinónimo n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Densidad 0.95
SMILES CN(C)CC(=O)OC
Nombre IUPAC Metil 2-(dimetilamino)acetato
Peso molecular (g/mol) 117.15
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
PubChem CID 81569
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylglycine methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.