Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetilglicina, TRC
Código de producto. 30369720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369720 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30369720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4780605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylglycine Hydrochloride
CAS 2491-06-7
Fórmula molecular C4 H9 N O2 . HCl
Cantidad 5 g
Sinónimo Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Glycine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (Carboxymethyl)dimethylazanium chloride, (Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, 2-(Dimethylamino)acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylglycine monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
SMILES Cl.CN(C)CC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 139.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.04