Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N-dimetilglicina clorhidrato, 99 %
Código de producto. 10431441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431441 5 g Frasco de vidrio 5 g
10378290 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10026293 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10431441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204660050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2491-06-7 | C4H9NO2·HCl | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-06-7
Fórmula molecular C4H9NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00012610
Clave InChI FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
PubChem CID 75605
Nombre IUPAC ácido 2-(dimetilamino)acético; carbohidrato
SMILES CN(C)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylglycine hydrochloride
Punto de fusión 188°C to 191°C
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CO2H·HCl
Beilstein 04, I, 469
Índice Merck 15, 3269
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20 c). Other solubilities: insoluble in chloroform and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 99%