Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetilglicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. Used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. Also it is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-dimetilglicina (DMG) es una glicina N-metilada natural que se utiliza en análisis comparativos con otras glicinas N-metilatadas, como la sarcosina y la βina. Se usa en el desarrollo de líquidos iónicos a base de glicina y emulsionantes. También es potencialmente útil como biomarcador de la degradación de proteínas en pacientes con EPOC. La DMG se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar la(s) metiltransferasa(s) de los aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparencia).
Notas
Higroscópica. Almacenar lejos de fuentes de humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylglycine hydrochloride |
| Punto de fusión | 189°C to 194°C |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3910578 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,3244 |
| Sinónimo | n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride |
| Información de solubilidad | Soluble in water (almost transparency). |
| Clave InChI | FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |