Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetilglicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11423138 5 g 5 g
11433138 25 g 25 g
11443138 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11423138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18892.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2491-06-7 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. Used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. Also it is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilglicina (DMG) es una glicina N-metilada natural que se utiliza en análisis comparativos con otras glicinas N-metilatadas, como la sarcosina y la βina. Se usa en el desarrollo de líquidos iónicos a base de glicina y emulsionantes. También es potencialmente útil como biomarcador de la degradación de proteínas en pacientes con EPOC. La DMG se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar la(s) metiltransferasa(s) de los aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en agua (casi transparencia).
Notas
Higroscópica. Almacenar lejos de fuentes de humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-06-7
Número MDL MFCD00012610
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Punto de fusión 189°C to 194°C
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Cantidad 5 g
Beilstein 3910578
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3244
Sinónimo n,n-dimethylglycine hydrochloride, dimethylglycine hydrochloride, glycine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, n-methylsarcosine hydrochloride, n,n-dimethylglycine hcl, dimethylamino acetic acid hydrochloride, unii-yxk75eae92, yxk75eae92, n,n-dimethylaminoacetic acid hydrochloride, 2-dimethylamino acetic acid hydrochloride
Información de solubilidad Soluble in water (almost transparency).
Clave InChI FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CC(=O)O.Cl
Nombre IUPAC ácido 2-(dimetilamino)acético; carbohidrato
Peso molecular (g/mol) 139.58
PubChem CID 75605
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 99%