Learn More
N,N-dimetilglicina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464207 5 g 5 g
11474207 25 g 25 g
11484207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19670.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1118-68-9 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
N,N-Dimethylglycine is used as an athletic performance enhancer and immunostimulant. It is also used in the treatment of autism, epilepsy and mitochondrial disease. It is also employed as a biomarker of protein degradation in chronic obstructive lung disease (COPD) patients. Further, it is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase. It plays an important role for the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-68-9
Fórmula molecular C4H9NO2
Peso molecular (g/mol) 103.121
Número MDL MFCD00004283
Clave InChI FFDGPVCHZBVARC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylglycine, dimethylglycine, 2-dimethylamino acetic acid, dimethylamino acetic acid, n,n-dimethylaminoacetic acid, glycine, n,n-dimethyl, n-methylsarcosine, n,n-dimethyl glycine, unii-7797m4cppa, dmg
PubChem CID 673
ChEBI CHEBI:17724
Nombre IUPAC Ácido 2-(dimetilamino) acético
SMILES CN(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylglycine
Punto de fusión 179°C to 183°C
pH 6 to 7
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CO2H
Índice Merck 14,3244
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylglycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylglycine