Learn More
N,N-Dimetilformamida para la síntesis de péptidos, ≥99,8% (GC), Solstice
Código de producto. 15614180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15614180 2.5 L 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15614180 Proveedor Honeywell-Burdick and Jackson N.º de proveedor 344402.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    191.83€ / 2.5 litros
    Ahorro 25.17€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
  • Solstice desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Solstice continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes de laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61 °C
Nombre de nota para la síntesis de péptidos
CAS 68-12-2
Densidad 0.944g/mL
Cantidad 2.5 L
Índice de refracción n20/D 1.430
Fórmula molecular C3H7NO
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2,7 mmHg (20 °C)
Número MDL MFCD00003284
Beilstein 605365
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Punto de ebullición 153 °C
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formula Weight (peso de la fórmula) 73,09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,8% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide