Learn More
N,N-Dimetilformamida, grado reactivo, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15687790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15687790 2.5 L Frasco de polietileno 2.50 litro
15627800 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
15677790 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15637800 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15647800 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
15617800 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15687790 Supplier Fluka Supplier No. D1585502.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    137.52€ / 2.5 litros
    Ahorro 33.48€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61 °C (literatura)
Nombre de nota Grado de reactivo, ≥99%
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0,944 g/mL(lit.)
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 57,5 °C
Punto de ignición 833 °F
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2,7 mmHg (20 °C)
Número UN UN2265
Agua máx. 0,1%
Beilstein 605365
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Punto de ebullición 152 °C a 153 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.10
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312+H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.