Learn More
N,N-Dimethylformamide, purum, Honeywell™
Código de producto. 15675390 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15675390 2.5 L 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15675390 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 402552.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densidad 0.944g/mL
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 58°C (136.4°F)
Punto de ignición 833°F
Fórmula molecular C3H7NO
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Número MDL MFCD00003284
Presión de vapor 2.7 mmHg (20°C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (GC)
Grado purum