Learn More
Acetal de dineopentilo de N,N-dimetilformamida, TRC
Código de producto. 30381209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381209 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30381209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46030850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal
CAS 4909-78-8
Fórmula molecular C13H29NO2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
SMILES CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
Nombre IUPAC 1,1-bis(2,2-dimetilpropoxi)-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 231.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.2198