Learn More
Acetal de dineopentil de N,N-dimetilformamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387805 10 g 10 g
11397805 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02728.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4909-78-8 | C13H30NO2 | 232.39 g/mol
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal helps in the lactonization of ω-hydroxyacids, giving lactones of up to 16-membered rings. It can be used to convert primary alcohols to alkylating agents for use in the alkylation of thiols. It is used in the esterification of Nα-9-fluorenylmethyloxycarbonylamino acids. It was used in the synthesis of 1,3-dialkyl, benzyl and cyclohexyl barbiturate derivatives. It was used as reagent during the synthesis of L-serine and L-cystine stereospecifically labeled with deuterium at the β-position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de dineopentilo de N,N-dimetilformamida ayuda en la lactonización de ω-hidroxiácidos, lo que genera lactonas de anillos de hasta 16 miembros. Se puede utilizar para convertir alcoholes primarios en agentes alquilantes que se usen en la alquilación de tioles. Se utiliza en la esterificación de los ácidos Nα-9-fluorenilmetiloxicarbonilamino. Se empleó en la síntesis de derivados de barbitúricos de 1,3-dialquilo, bencilo y ciclohexilo. Se utilizó como reactivo durante la síntesis de L-serina y L-cistina con marcado estereospecificamente con deuterio en la posición β.
Solubilidad
Hidroliza con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con el agua y los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4909-78-8
Fórmula molecular C13H30NO2
Peso molecular (g/mol) 232.39
Número MDL MFCD00008851
Clave InChI KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n,n-dimethylformamide dineopentyl acetal, methanamine, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1,1-bis neopentyloxy methanamine, dimethylformamide dineopentyl acetal, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis 2,2-dimethylpropoxy methyl dimethylamine, acmc-1al8s, 1,1-bis 2,2-dimethylpropoxy-n,n,n-trimethylamine, 1,1-dineopentyloxytrimethylamine, dimethylformamide dineopentylacetal
PubChem CID 78623
Nombre IUPAC 1,1-bis(2,2-dimetilpropoxi)-N,N-dimetilmetanamina
SMILES C[NH+](C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Densidad 0.83
Punto de ebullición 85°C to 87°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCH[OCH2C(CH3)3]2
Índice de refracción 1.4117
Cantidad 10 g
Beilstein 741992
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.38
Porcentaje de pureza 98%