Learn More
Acetal dimetílico de N,N-dimetilformamida, ca. 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905301 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11905301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446151000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
CAS 4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1
Color Blanco
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H13NO2
Fórmula lineal (CH3)2NCH(OCH3)2
Índice de refracción 1.3972
Número MDL MFCD00008482
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.89
Sinónimo n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Clave InChI ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(OC)N(C)C
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 119.16
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza ca. 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.