Learn More
N,N-Dimetilformamida dimetil acetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418276 25 g 25 g
11428276 100 g 100 g
11438276 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11418276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15350.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    48.65€ / 25 g
    Ahorro 5.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4637-24-5 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilformamida dimetil acetal se utiliza como intermediario en la formación de derivados de piridina, que exhiben inhibición contra enzimas p110alfa de PI3 quinasa. Se utiliza para la derivatización de sulfonamidas primarias y ácido trifluoroacético. También se utiliza en la preparación de derivados de formamidina. Se utiliza como reactivo para n-dimetilaminometileneno y ésteres metílicos. Además, se utiliza para catalizar el acoplamiento de epóxidos con dióxido de carbono para preparar carbonatos cíclicos.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de disolventes orgánicos.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4637-24-5
Fórmula molecular C5H13NO2
Peso molecular (g/mol) 119.16
Número MDL MFCD00008482
Clave InChI ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-N,N-dimetilmetanamina
SMILES COC(OC)N(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.897
Punto de ebullición 102°C to 104°C
Temperatura de inflamación 7°C (45°F)
Índice de refracción 1.3972
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal