Learn More
Acetal dietílico de N,N-dimetilformamida, TRC
Código de producto. 30383687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383687 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30383687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4696055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Fórmula molecular C7 H17 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCOC(OCC)N(C)C
Nombre IUPAC 1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 147.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1259