Learn More
Acetal dietílico de N,N-dimetilformamida, TRC
Código de producto. 30387042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387042 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30387042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46960510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
CAS 1188-33-6
Fórmula molecular C7 H17 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCOC(OCC)N(C)C
Nombre IUPAC 1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 147.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1259