Learn More
N,N-Dimetilformamida dietil acetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10478710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10478710 10 g 10 g
10021414 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10478710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162080100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-33-6
Fórmula molecular C7H17NO2
Peso molecular (g/mol) 147.22
Número MDL MFCD00009227
Clave InChI BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
Nombre IUPAC 1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8590g/mL
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 28°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH(OC2H5)2
Cantidad 10 g
Fieser 01,281; 02,154; 05,253; 07,125; 10,157
Gravedad específica 0.859
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.