Learn More
Acetal dietílico de N,N-dimetilformamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446700 10 g 10 g
11456700 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00205.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1188-33-6 | C7H17NO2 | 147.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-33-6
Fórmula molecular C7H17NO2
Peso molecular (g/mol) 147.218
Número MDL MFCD00009227
Clave InChI BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide diethyl acetal, 1,1-diethoxytrimethylamine, methanamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl, n,n-dimethyformamide diethy acetal, diethoxymethyl dimethylamine, n,n-dimethylformamide diethylacetal, dimethylformamide diethylacetal, 1,1-diethoxy trimethyl amine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethylmethylamine, 1,1-diethoxy-n,n-dimethyl-methanamine
PubChem CID 70913
Nombre IUPAC 1,1-dietoxi-N,N-dimetilmetanamina
SMILES CCOC(N(C)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Densidad 0.859
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Índice de refracción 1.399
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 741889
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 95%