Learn More
Acetal dibencílico de N,N-dimetilformamida, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453644 250 g 250 g
11433644 10 g 10 g
11443644 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11281.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2016-04-8 | C17H22NO2 | 272.37 g/mol
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal was used in quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal dietílico de N,N-dimetilformamida se utilizó en la cuantificación de la cocaína y su metabolito primario, la bencilecgonina, en la matriz de orina mediante cromatografía de gases.
Solubilidad
Soluble en diversos disolventes inertes.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2016-04-8
Fórmula molecular C17H22NO2
Peso molecular (g/mol) 272.37
Número MDL MFCD00014869
Clave InChI JFIKHFNGAURIIB-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n,n-dimethylformamide dibenzyl acetal, n,n-dimethylformamide dibenzylacetal, 1,1-bis benzyloxy trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl-1,1-bis phenylmethoxy, bis benzyloxy methyl dimethylamine, acmc-1cro2, 1,1-dibenzyloxytrimethylamine, dimethyl formamide dibenzylacetal, bis benzyloxy methyldimethylamine, dimethyl formamide dibenzyl acetal
PubChem CID 74837
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1,1-bis(fenilmetoxi)metanamina
SMILES CN(C)C(OCC1=CC=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Densidad 1.045
Punto de ebullición 138°C to 140°C (0.5 mmHg)
Cantidad 250 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in variety of inert solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.36
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico