Learn More
Acetal de di-terc-butilo de N,N-dimetilformamida, TRC
Código de producto. 30382570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382570 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4649951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal
CAS 36805-97-7
Fórmula molecular C11H25NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal
Fórmula InChI InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
SMILES CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1,1-bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]metanamina
Peso molecular (g/mol) 203.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1885