Learn More
Acetal de di-terc-butilo de N,N-dimetilformamida, TRC
Código de producto. 30388394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30388394 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30388394 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4649955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal
CAS 36805-97-7
Fórmula molecular C11H25NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal
Fórmula InChI InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
SMILES CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1,1-bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]metanamina
Peso molecular (g/mol) 203.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1885