Learn More
Acetal de di-terc-butilo de N,N-dimetilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal |
| CAS | 36805-97-7 |
| Fórmula molecular | C11H25NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,1-bis(1,1-Dimethylethoxy)-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethaneamine, DMF Di-tert-butyl Acetal, Di(tert-butoxy)(dimethylamino)methane, Di-tert-butoxymethyldimethylamine, Di-tert-butyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Di-tert-butyl Acetal, N,N-DMF Di-tert-butyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3 |
| SMILES | CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-1,1-bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1885 |