Learn More
Acetal de di-terc-butilo de N,N-dimetilformamida, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390034 25 g 25 g
11380034 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00431.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 36805-97-7 | C11H25NO2 | 203.326 g/mol
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is used as a reagent in the synthesis of (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester, 3-O-tert-butylmorphine, tert-butylesters of pyrrole and indolecarboxylic acids. Further, it is used in the preparation of indolizines by intermolecular cyclization of picolinium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de di-terc-butilo de N,N-Dimetilformamida se utiliza como reactivo en la síntesis del éster metílico del ácido (S)-2-(1-terc-butoxicarbonil-2{4-[2-(5-metil-2-feniloxazol-4-il)etoxi]fenil}etilamino)benzoico, la 3-O-terc-butilmorfina y los terc-butilésteres de ácidos pirrol e indolcarboxílicos. Además, se utiliza en la preparación de indolizinas por ciclización intermolecular de sales de picolinio.
Solubilidad
Miscible con tolueno y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36805-97-7
Fórmula molecular C11H25NO2
Peso molecular (g/mol) 203.326
Número MDL MFCD00015002
Clave InChI DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, 1,1-di-tert-butoxytrimethylamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, bis tert-butoxy methyl dimethylamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n,n-trimethylamine, di-tert-butoxymethyldimethylamine, n,n-dimethylformamide di-t-butyl acetal, methanamine, 1,1-bis 1,1-dimethylethoxy-n,n-dimethyl, 1,1-ditert-butoxy-n,n-dimethylmethanamine, 1,1-di-tert-butoxy-n,n-dimethylmethylamine
PubChem CID 547712
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1,1-bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]metanamina
SMILES CC(C)(C)OC(N(C)C)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl Acetal
Densidad 0.85
Punto de ebullición 75°C to 77°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Índice de refracción 1.412
Cantidad 25 g
Número UN 1993
Beilstein 969629
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with toluene and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.33
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico