Learn More
Acetal de di-n-propil de N,N-dimetilformamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330144 10 g 10 g
11340144 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00643.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6006-65-1 | C9H22NO2 | 176.28 g/mol
N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal de di-n-propil de N,N-dimetilformamida se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Hidroliza con agua.
Notas
Sensible al agua y la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6006-65-1
Fórmula molecular C9H22NO2
Peso molecular (g/mol) 176.28
Número MDL MFCD00009374
Clave InChI NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n,n-dimethylformamide dipropyl acetal, 1,1-dipropoxytrimethylamine, n,n-dimethylformamide di-n-propyl acetal, dipropoxymethyl dimethylamine, 1,1-dipropoxy-n,n-dimethylmethylamine, acmc-1b5t3, dimethyl dipropoxymethyl amine, dimethylformamide dipropyl acetal, nslgqfidcadtas-uhfffaoysa, n,n-dimethylformamide dipropylacetal
PubChem CID 80105
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1,1-dipropoximetanamina
SMILES CCCOC(OCCC)[NH+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal
Densidad 0.854
Punto de ebullición 67°C to 68°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2
Índice de refracción 1.4088
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1098524
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.27
Porcentaje de pureza 97%