Learn More
N,N-Dimetilformamida-d7, TRC
Código de producto. 30041210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041210 5 g 5 g
30040455 500 mg 500 miligramos
30041087 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30041210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4469975G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3 2H7 N O
Peso molecular (g/mol) 80.14
Sinónimo DMF-d7, Dimethylformamide-d7, N,N-Dimethylformamide-d7, Perdeuterodimethylformamide
Nombre IUPAC 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometil)formamida
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.0967
Porcentaje de pureza >95%