Learn More
N,N-dimetilformamida-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide D (Formyl D) |
| CAS | 2914-27-4 |
| Fórmula molecular | C3 D H6 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethylformamide-d1, Form-d-amide, N,N-dimethyl- (8 CI), Deuterodimethylformamide, Dimethylformamide-1-d, Formamide-1-d, N,N-dimethyl- (7 CI,9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-deuterio-N,N-dimetilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 74.0999 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.059 g/mol |
| Mostrar más |