Learn More
N,N-dimetilformamida d7, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10g
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319977 1 g 1 g
11316079 5 x 1g 5 g
15401807 5 g 5 g
15411807 10g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11319977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042284.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
It is a common solvent used in NMR spectroscopy. It is also used as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 80.138
Número MDL MFCD00003286
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Nombre IUPAC 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometil)formamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide-d7
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.04 g/mL
Temperatura de inflamación 58 °C (136 °F)
Olor Similar a aminas
Envase Ampollas pregraduadas
Cantidad 1 g
Punto de ebullición de 153 °C
Fórmula lineal DCON(CD3)2
Número UN UN2265
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.14
Porcentaje de pureza 99.5%