Learn More
Riedel-de Haën N,N-dimetilformamida CHROMASOLV™
Código de producto. 16605843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
16605843 18 L 18 litros
1 options
Código de producto. 16605843 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 3469918L
N,N-Dimetilformamida CHROMASOLV™ para HPLC, ≥ 99,9% (GC).
  • ≥99,9% (GC)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Punto de fusión -61°C
CAS 68-12-2
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.94 g/cm3 (20°C)
Cantidad 18 L
Temperatura de inflamación 57.5°C (1,013.25 hPa)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula molecular C3H7NO
Presión de vapor 23 hPa (50°C)
Número MDL MFCD00003284
Viscosidad 0.86 mPa.s (20°C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Sinónimo DMF, Diemethyl formamide
Punto de ebullición 152°C to 153°C (1,013 hPa)
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado HPLC