Learn More
N,N-dimetilformamida-(carbonil-13C), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide carbonyl-13C |
| CAS | 32488-43-0 |
| Fórmula molecular | 13C C2 H7 N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethylformamide (carbonyl-13C) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1 |
| SMILES | CN(C)[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 74.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0561 |