Learn More
N,N-Dimetilformamida, grado biotecnológico, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15625680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15625680 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15605680 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15615680 2 L Frasco de vidrio 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15625680 Proveedor Honeywell-Burdick and Jackson N.º de proveedor 4944886X1L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Grado de biotecnología,≥ 99,9 %
  • Solstice desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Solstice continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes de laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
pH 7 (a 20 °C)
Punto de fusión -61 °C
Color Incolora
Densidad 0.944g/mL
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 58 °C (136,4 °F)
Punto de ignición 833 °F
Olor Regular
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2,7 mmHg (20 °C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Punto de ebullición 152 °C a 153 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 73,09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%