Learn More
N,N-Dimetilformamida, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10108110 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
10108110 2.5 L 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10108110 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7032.2500
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Excede las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión -61°C
CAS 68-12-2
Densidad 0.949 g/cm³ (20°C)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 57.5°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003284
Punto de ebullición 153°C (1013 hPa)
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10