Learn More
Diclorhidrato de azina de N,N-dimetilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylformamide Azine Dihydrochloride |
| CAS | 868670-46-6 |
| Fórmula molecular | C6H16Cl2N4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,2-Bis[(dimethylamino)methylene]hydrazine Dihydrochloride, Dimethylformamide Azine Dihydrochloride, N,N-Dimethyl Formamide Azine Dihydrochloride, N'-[(dimethylamino)methylene]-N,N-dimethyl-methanehydrazonamide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4.2ClH/c1-9(2)5-7-8-6-10(3)4;;/h5-6H,1-4H3;2*1H/b7-5+,8-6+;; |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)\C=N\N=C\N(C)C |
| Nombre IUPAC | N'-[(E)-dimetilaminometilideneamino]-N,N-dimetilmetanimidamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 215.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0752 |