Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto.
11333498
Proveedor
Thermo Scientific Alfa AesarN.º de proveedor
039117.M6
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.