Learn More
N,N-Dimetilformamida, ≥ 99,99995% (análisis de metales traza), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™ ,
Código de producto. 15666910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15666910 1 L Frasco de polietileno 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15666910 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 727811L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
TraceSELECT™, para análisis de trazas inorgánicas,≥ 99,99995 % (análisis de trazas metálicas)
  • Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
  • Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
  • Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Densidad 0.947-0.949g/mL at 20°C, 0.944g/mL
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 58°C (136.4°F)
Punto de ignición 833°F
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C3H7NO
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2.7mmHg (20°C)
Número MDL MFCD00003284
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99995% (trace metals analysis)
Grado TraceSELECT