Learn More
N,N-Dimetilformamida ≥ 99,9 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15558654 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 l
Código de producto.
15558654 1 l
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15558654 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9753.1000
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para cromatografía de gases en el espacio de la cabeza
  • Adecuado como disolvente para el análisis de disolventes residuales de las clases de ICH 1, 2 y 3 según Ph.Eur. y USP.
  • Residuos de disolventes de clase 1:
    • Benceno: indeterminable
    • Tetracloruro de carbono: indeterminable
    • 1,2-dicloroetano: indeterminable
    • 1,1-dicloroetano: indeterminable
    • 1,1,1-tricloroetano: indeterminable
  • Residuos de disolventes de clase 2:
    • Acetonitrilo: máx. 4 ppm
    • Ciclohexano: máx. 1 ppm
    • Diclorometano: máx. 0,6 ppm
    • 1,2-dimetoxitano: máx. 5 ppm
    • 1,4-dioxano: máx. 4 ppm
    • Hexano: máx. 0,3 ppm
    • Metanol: máx. 1 ppm
    • Metilciclohexano: máx. 1 ppm
    • Piridina: máx. 1 ppm
    • Tetrahidrofurano: máx. 0,7 ppm
    • Tolueno: máx. 0,9 ppm
    • P-xileno: máx. 1 ppm
    • M-xileno: máx. 1 ppm
    • O-xileno: máx. 1 ppm
  • Residuos de disolventes de clase 3 en total: máx. 0,5 %
    • Acetona: máx. 1 ppm
    • 1-Butanol: máx. 1 ppm
    • Acetato de butilo: máx. 1 ppm
    • Etanol: máx. 1 ppm
    • Acetalo de etilo: máx. 1 ppm
    • Heptano: máx. 1 ppm
    • Acetato de isopropilo: máx. 1 ppm
    • 1-propanol: máx. 1 ppm
    • 2-propanol: máx. 1 ppm
Especificaciones
CAS 68-12-2
Acidez max. 0.0005 meq/g
Cantidad 1 L
Índice de refracción Dependent on chemical
Residuos después de la evaporación max. 0.0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.9%
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003284
Agua max. 0.03%
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.