Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15693600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15693600 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15603610 500 mL Glass Bottle 500 ml
15673600 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15683600 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15693600 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 31993720L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, ≥99,8%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.944g/mL
Cantidad 20 L
Límite de explosión 0.152
Temperatura de inflamación 58°C (136.4°F)
Punto de ignición 833°F
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 2.7mmHg (20°C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Punto de ebullición 153°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado Reactivo ACS