Learn More
Riedel-de Haën N,N-dimetilformamida
Código de producto. 15915660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
Tamaño de la unidad:
7 litros
15915660 7 L 7 litros
1 options
Código de producto. 15915660 Proveedor Riedel-de Haën N.º de proveedor 331207LRC
N,N-Dimetilformamida, Puriss. pa, Reactivo ACS, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,8% (GC).
  • Disolventes de uso general ACS.
  • Solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica.
  • Adecuado para aplicaciones menos exigentes como la HPLC isocrática de rutina.
  • Variaciones y problemas de disminución atribuibles a la contaminación por disolventes.
  • Todos los disolventes se prueban para cumplir con las especificaciones de uso general de ACS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Punto de fusión -61°C
CAS 68-12-2
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.94 g/cm3 (20°C)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 57.5°C (1.013.25 hPa)
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Puriss. p.a.
Fórmula molecular C3H7NO
Fórmula lineal HCON(CH3)2
Presión de vapor 23 hPa (50°C)
Número MDL MFCD00003284
Viscosidad 0.86 mPa.s (20°C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Concentración ≥99.80%
Sinónimo DMF, Diemethyl formamide
Punto de ebullición 152°C to 153°C (1,013 hPa)
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312 + H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.