Learn More
Honeywell N,N-dimetilformamida
Código de producto. 16625743 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
190 kg
Tamaño de la unidad:
190 Kg
16625743 190 kg 190 Kg
1 options
Código de producto. 16625743 Proveedor Honeywell N.º de proveedor 15440S190KG
Purum
  • Purum
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylformamide
pH 7.0 (20°C)
Punto de fusión -61°C
CAS 68-12-2
% mín. CAS ≥90.00%
Color Incolora
% máx. CAS ≤100.00%
Densidad 0.94 g/cm3 (20°C)
Cantidad 190 kg
Temperatura de inflamación 57.5°C (1.013.25 hPa)
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos Purum
Fórmula molecular C3H7NO
Presión de vapor 3.77 hPa at 20°C (68°F), 23 hPa at 50°C (122°F)
Número MDL MFCD00003284
Viscosidad 0.86 mPa.s (20°C)
Número UN UN2265
Beilstein 605365
Concentración ≤100.00%
Sinónimo DMF, Diemethyl formamide
Punto de ebullición 152°C to 153°C (1,013 hPa)
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
Peso molecular (g/mol) 73.10