Learn More
N,N'-Dimetiletilenodiamina, téc., 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214240 25 g Frasco de vidrio 25 g
10539420 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10214240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116190250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-70-3
Clave InChI KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
Nombre IUPAC N,N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CNCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N′-Dimethylethylenediamine
Nombre de nota tech., 85%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8190g/mL
Punto de ebullición 119.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H12N2
Fórmula lineal CH3NHCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 250
Gravedad específica 0.819
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Líquido