Learn More
N,N'-Dimetiletilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341547 25 g 25 g
11331547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02204.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-dimetiletilendiamina se utiliza en el efecto de unión al ADN. También se usa para mejorar la adsorción del dióxido de carbono. Actúa como ligando y da lugar a complejos de coordinación como el dinitrato(N,N′-dimetil-1,2-etanodiamina)copper(II) y el dicloro(1,4-bis-(difenil fosfino)butano)-(1,2-etilendiamina)rutenio(II).
Solubilidad
Miscible con cloroformo y diclorometano.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-70-3
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008290
Clave InChI KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
Nombre IUPAC N,N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CNCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethylethylenediamine
Densidad 0.818
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal CH3NHCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.43
Cantidad 25 g
Número UN UN2734
Beilstein 878142
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dimethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Dimethylethylenediamine