Learn More
N,N'-Dimetiletilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331547 5 g 5 g
11341547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02204.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N,N'-Dimethylethylenediamine is used in DNA binding effect. It is used to enhance the adsorption of carbon dioxide. It acts as a ligand and form coordination complex such as dinitrato(N,N'-dimethyl-1,2-ethanediamine)copper(II) and dichloro(1,4-bis-(diphenyl phosphino)butane)-(1,2-ethylenediamine)ruthenium(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-dimetiletilendiamina se utiliza en el efecto de unión al ADN. También se usa para mejorar la adsorción del dióxido de carbono. Actúa como ligando y da lugar a complejos de coordinación como el dinitrato(N,N′-dimetil-1,2-etanodiamina)copper(II) y el dicloro(1,4-bis-(difenil fosfino)butano)-(1,2-etilendiamina)rutenio(II).
Solubilidad
Miscible con cloroformo y diclorometano.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-70-3
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008290
Clave InChI KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
Nombre IUPAC N,N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CNCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethylethylenediamine
Densidad 0.818
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal CH3NHCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.43
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Beilstein 878142
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 95%