Learn More
N,N-Dimetiletanolamina, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15256216 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15256216 1 mL 1 ML
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 15256216 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
N,N-Dimetiletanolamina108-01-01000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylethanolamine
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 108-01-0, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C4H11NO
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCO
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etanol
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Peso molecular (g/mol) 89.138
PubChem CID 7902
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:271436
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylethanlamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio