Learn More
N,N-Dimetiletanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10594683 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 litros
250 ML
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10594683 25 L Bidón de metal 25 litros
10132480 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10112480 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10358793 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10594683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116180250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-01-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-01-0
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00002846
Clave InChI UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino ethanol, n,n-dimethylethanolamine, deanol, dimethylaminoethanol, dimethylethanolamine, norcholine, dmae, dmea, bimanol, liparon
PubChem CID 7902
ChEBI CHEBI:271436
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)etanol
SMILES CN(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylethanolamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8880g/mL
Punto de ebullición 139.0°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal HOCH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4290 to 1.4300
Cantidad 25 L
Beilstein 04, 276
Índice Merck 15, 2845
Gravedad específica 0.888
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 3.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.