Learn More
N,N-dimetiletanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylethanediamine |
| CAS | 108-00-9 |
| Fórmula molecular | C4H12N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N1,N1-Dimethyl-1,2-ethanediamine, (2-Aminoethyl)dimethylamine, 1-Amino-2-(dimethylamino)ethane, 2-(Dimethylamino)ethanamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanamine, 2-(N,N-Dimethylamino)ethylamine, 2-Dimethylamino-1-ethanamine, 2-Dimethylamino-1-ethylamine, Dimethylaminoethylamine, N,N-Dimethyl-1,2-diaminoethane, N,N-Dimethyl-1,2-ethanediamine, N,N-Dimethyl-1,2-ethylenediamine, N,N-Dimethylethylenediamine, N,N-Methyl-1,2-ethanediamine, N-(2-Aminoethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Dimethylaminoethyl)amine, N1,N1-Dimethylethane-1,2-diamine, NSC 24506, unsym-Dimethylethylenediamine, β-(Dimethylamino)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCN |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.1 |