Learn More
N,N'-dimetiletanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dimethylethanediamine |
| CAS | 110-70-3 |
| Fórmula molecular | C4 H12 N2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | N,N′-Dimethylethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCCNC |
| Nombre IUPAC | N,N'-dimetiletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.1 |