Learn More
N,N-dimetildodecilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyldodecylamine |
| CAS | 112-18-5 |
| Fórmula molecular | C14 H31 N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Dimethyldodecylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetildodecan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 213.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.2457 |