Learn More
N,N-dimetildecilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyldecylamine |
| CAS | 1120-24-7 |
| Fórmula molecular | C12H27N |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-1-decanamine,, N,N-Dimethyl-decylamine, 1-Dimethylaminodecane, ADMA 10, Armeen DM 10D, Decyldimethylamine, Dimethyldecylamine, Farmin DM 1098, Farmin DM 10P, N,N-Dimethyl-N-decylamine, N,N-Dimethyldecylamine, N-Decyl-N,N-dimethylamine, NSC 24529 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(CCCCCCCCCC)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetildecan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 185.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.2143 |