Learn More
N,N-Dimetildecilamina N-Óxido, TRC
Código de producto. 30378401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30378401 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30378401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47249810G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyldecylamine N-Oxide
CAS 2605-79-0
Fórmula molecular C12H27NO
Cantidad 10 g
Sinónimo Ammonyx C 10, Ammonyx DO, Ammonyx DO-C 10, Amphitol 10N, Aromox DM 10DW, Barlox 10S, Decyl-N,N-dimethylamine Oxide, Decyldimethylamine N-Oxide, Decyldimethylamine Oxide, Dimethyl decylamine Oxide, Euroxide DO 40, Genaminox DC 40, Genaminox K 10, Mackamine 065, N,N-Dimethyl-1-decanamine Oxide, N,N-Dimethyl-N-decylamine N-Oxide, N,N-Dimethyl-n-decylamine Oxide, N-Decyl-N,N-dimethylamine Oxide, Tegotens DO
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetildecan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 201.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2093